(R)-(+)-1-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Alcohol (R)-(+)-α-metilbencilico
P0795-1G P0795-25G P0795-5G
TCIAP0795-1GEA 41 EUR
TCIAP0795-1G TCIAP0795-25G TCIAP0795-5G
(R)-(+)-1-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-1-Feniletanol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 207 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064263
Núm. CAS: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1193df44239755dc9a822136ae1701f3307f5aa&vid=e1193df44239755dc9a822136ae1701f3307f5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%