di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(R,R)-(+)-Tartrato de disodio dihidrato
D4027-25G
D4027-500G
TCIAD4027-25GEA
16
EUR
TCIAD4027-25G
TCIAD4027-500G
di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
di-Sodio L(+)-tartrato dihidrato
Formula:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Pto. de fusión: 57 °C Densidad: 1,818 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00150035 Núm. CAS: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Índice Merck: 12,08833 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +25.0 to +27.5 deg (C=5, H2O) |
Water | 14.0 to 17.0 % |