(S)-(-)-3-Butin-2-ol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: (S)-(-)-But-3-in-2-ol

B2910-1G B2910-5G
TCIAB2910-1GEA 62 EUR
TCIAB2910-1G TCIAB2910-5G
(S)-(-)-3-Butin-2-ol ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-3-Butin-2-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD00190166
Núm. CAS: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=071cee0281582e931d11029833b25cfc419b334c&vid=071cee0281582e931d11029833b25cfc419b334c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR