D(-)-Tartrato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1659-25G T1659-5G
TCIAT1659-25GEA 185 EUR
TCIAT1659-25G TCIAT1659-5G
D(-)-Tartrato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
D(-)-Tartrato de dimetilo
Formula: C₆H₁₀O₆
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: 45…48 °C
Número MDL: MFCD00008445
Núm. CAS: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b919744190e338eb6d965c99843cd5fb03615aa&vid=9b919744190e338eb6d965c99843cd5fb03615aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=1, H2O)