N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) ≥98.0% (by GC, titration analysis) para electroforesis
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Bis(dimetilamino)etano
T2515-25G
T2515-5G
TCIAT2515-25GEA
35
EUR
TCIAT2515-25G
TCIAT2515-5G
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) ≥98.0% (by GC, titration analysis) para electroforesis
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Formula:
C₆H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 122°C Pto. de fusión: –55°C Densidad: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 17°C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008335 Núm. CAS: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II Índice Merck: 14,09134 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Refractive index n20/D | 1.4150 to 1.4190 |
Functionality test | to pass test |