Floroglucina, anhydrous 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Floroglucinol, 1,3,5-Trihidroxibenceno

P0249-250G P0249-25G
TCIAP0249-250GEA 359 EUR
TCIAP0249-250G TCIAP0249-25G
Floroglucina, anhydrous 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Floroglucina
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Pto. Ebullición: 400
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002286
Núm. CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Índice Merck: 14,07328
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2d2aa4ecaba2203120d1695ac7cc3a1bb0956fe&vid=011d775ab3450f2bca1d3179630757663d8016b2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR