1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
C0858-1ML C0858-5ML
TCIAC0858-1MLEA 36 EUR
TCIAC0858-1ML TCIAC0858-5ML
1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano ≥95.0% (por GC)
1,4,7,10-Tetraoxaciclododecano
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005103
Núm. CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54c30d1ae0c9afe201f9b699fd915dc737186dfe&vid=54c30d1ae0c9afe201f9b699fd915dc737186dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %