Dibutil éter ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
B0721-25ML B0721-500ML
TCIAB0721-25MLEA 17 EUR
TCIAB0721-25ML TCIAB0721-500ML
Dibutil éter ≥99.0% (por GC) estabilizado
Dibutil éter
Formula: C₈H₁₈O
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009461
Núm. CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&vid=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %