4-Cloro-1,1-dimetoxibutano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
C2179-25G C2179-5G
TCIAC2179-25GEA 234 EUR
TCIAC2179-25G TCIAC2179-5G
4-Cloro-1,1-dimetoxibutano ≥97.0% (por GC)
4-Cloro-1,1-dimetoxibutano
Formula: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152,62 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD01632883
Núm. CAS: 29882-07-3
EINECS: 249-924-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&vid=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %