4-terc-Butil-1-clorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-tert-Butyl-4-chlorobenzene
B2896-25G B2896-5G
TCIAB2896-25GEA 83 EUR
TCIAB2896-25G TCIAB2896-5G
4-terc-Butil-1-clorobenceno ≥98.0% (por GC)
4-terc-Butil-1-clorobenceno
Formula: C₁₀H₁₃Cl
Pto. Ebullición: 216°C
Número MDL: MFCD00236378
Núm. CAS: 3972-56-3
EINECS: 223-598-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586dcb7950153809d4fc2ee79fc405bce252cbee&vid=586dcb7950153809d4fc2ee79fc405bce252cbee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %