1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1155-25G
P1155-5G
TCIAP1155-25GEA
115
EUR
TCIAP1155-25G
TCIAP1155-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano ≥99.0% (por GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexano
Formula:
C₆H₄F₉I Pto. Ebullición: 126°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00039409 Núm. CAS: 2043-55-2 EINECS: 218-055-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light red clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |