1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctano
T2074-25G
T2074-5G
TCIAT2074-25GEA
79
EUR
TCIAT2074-25G
TCIAT2074-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano ≥97.0% (por GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano
Formula:
C₈H₄F₁₃I Pto. Ebullición: 180°C Pto. de fusión: 20,5 °C Densidad: 1,91 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 150°C |
Número MDL:
MFCD00039410 Núm. CAS: 2043-57-4 EINECS: 218-056-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...