Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D2494-1G D2494-25G D2494-5G
TCIAD2494-1GEA 26 EUR
TCIAD2494-1G TCIAD2494-25G TCIAD2494-5G
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Número MDL: MFCD00013930
Núm. CAS: 68716-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=579a614be5706c4b5e37efe23b8ee4aca14fba47&vid=579a614be5706c4b5e37efe23b8ee4aca14fba47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %