Ácido (2-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F0407-1G F0407-25G F0407-5G
TCIAF0407-1GEA 32 EUR
TCIAF0407-1G TCIAF0407-25G TCIAF0407-5G
Ácido (2-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BFO₂
Número MDL: MFCD00674013
Núm. CAS: 1993-03-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf2fcd11d3a13907d9848385f75d7ff488e698ef&vid=cf2fcd11d3a13907d9848385f75d7ff488e698ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %