5-Amino-2-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Amino-2-picolina, 6-Metil-3-piridilamina, 3-Amino-6-picolina
A2053-5G
A2053-1G
TCIAA2053-5GEA
108
EUR
TCIAA2053-5G
TCIAA2053-1G
5-Amino-2-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-metilpiridina
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00833389 Núm. CAS: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |