Ácido (3-bromofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-bromofenilborano
B2890-1G B2890-25G B2890-5G
TCIAB2890-1GEA 21 EUR
TCIAB2890-1G TCIAB2890-25G TCIAB2890-5G
Ácido (3-bromofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-bromofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83 g/mol
Número MDL: MFCD00239386
Núm. CAS: 89598-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b90060c6c8e95166c84efa388cfd76f4afc2ba08&vid=b90060c6c8e95166c84efa388cfd76f4afc2ba08&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %