Ácido (3-etoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
E0724-1G E0724-5G
TCIAE0724-1GEA 20 EUR
TCIAE0724-1G TCIAE0724-5G
Ácido (3-etoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-etoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₃
Número MDL: MFCD00274219
Núm. CAS: 90555-66-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93fda71bf6617edc3ad4239d6b131d0c3350b556&vid=93fda71bf6617edc3ad4239d6b131d0c3350b556&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %