Ácido (3-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F0404-25G F0404-5G
TCIAF0404-25GEA 55 EUR
TCIAF0404-25G TCIAF0404-5G
Ácido (3-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BFO₂
Pto. de fusión: 216…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236042
Núm. CAS: 768-35-4
EINECS: 476-720-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c3d517cd33a6a822102d3f0475411b279c4380&vid=96c3d517cd33a6a822102d3f0475411b279c4380&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 115.0 %