Ácido (4-bromofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-bromofenilborano
B1858-1G B1858-25G B1858-5G
TCIAB1858-1GEA 16 EUR
TCIAB1858-1G TCIAB1858-25G TCIAB1858-5G
Ácido (4-bromofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-bromofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002104
Núm. CAS: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d037b74423b4a23efbaa90db9c84801eeaec87c7&vid=d037b74423b4a23efbaa90db9c84801eeaec87c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %