Ácido (4-etoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane
E0725-5G E0725-1G
TCIAE0725-5GEA 52 EUR
TCIAE0725-5G TCIAE0725-1G
Ácido (4-etoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-etoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₃
MW: 165.98 g/mol
Número MDL: MFCD00674028
Núm. CAS: 22237-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03303d5ecc2d8c4b3c6368fdefd8356e3992f5f4&vid=03303d5ecc2d8c4b3c6368fdefd8356e3992f5f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %