Ácido (4-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-fluorofenilborano
F0361-25G F0361-5G
TCIAF0361-25GEA 76 EUR
TCIAF0361-25G TCIAF0361-5G
Ácido (4-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039136
Núm. CAS: 1765-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b4d3bdffe3302c08525b8da8f64ecf84a7ad1d&vid=00b4d3bdffe3302c08525b8da8f64ecf84a7ad1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 116.0 %