Metilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de metilo, Metilparabeno
M2206-25G M2206-5G
TCIAM2206-25GEA 25 EUR
TCIAM2206-25G TCIAM2206-5G
Metilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Metilo 4-hidroxibenzoato
Formula: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 280°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002352
Núm. CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Índice Merck: 14,06107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f74611a5ada1021d8fb466ae6c95270e7a77bf2&vid=c62062663d2db318124fc169135c9b9198334e6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test