Ácido (4-hidroxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
H1228-1G H1228-5G
TCIAH1228-1GEA 33 EUR
TCIAH1228-1G TCIAH1228-5G
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Pto. de fusión: 232°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074628
Núm. CAS: 71597-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a18701441a9ab2809989f92f4e6fa4c4f94be0&vid=17a18701441a9ab2809989f92f4e6fa4c4f94be0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %