4-Metil-2-penteno cis- and trans-mixture ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0395-5ML M0395-1ML
TCIAM0395-5MLEA 150 EUR
TCIAM0395-5ML TCIAM0395-1ML
4-Metil-2-penteno cis- and trans-mixture ≥96.0% (por GC)
4-Metil-2-penteno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Pto. Ebullición: 58 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –134,4 °C
Densidad: 0,6664 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –32°C
Número MDL: MFCD00065138
Núm. CAS: 4461-48-7
EINECS: 224-721-7
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8597ef8520b207029c8ad7083bcf82427b32c3d3&vid=8f86d1bfafdf4d5c269d15fb57f7205bf8507399&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)