Glicina ≥99.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Proveedor: TCI
G0317-25G
G0317-500G
TCIAG0317-25GEA
16
EUR
TCIAG0317-25G
TCIAG0317-500G
Glicina ≥99.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Glicina
Formula:
NH₂CH₂COOH Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 240°C Densidad: 1,64 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008131 Núm. CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Índice Merck: 14,04491 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Functionality test | to pass test |