D(+)-Galactosa, anhidro ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
G0008-25G G0008-500G G0008-100G
TCIAG0008-25GEA 21 EUR
TCIAG0008-25G TCIAG0008-500G TCIAG0008-100G
D(+)-Galactosa, anhidro ≥98.0% (by HPLC)
D(+)-Galactosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. Ebullición: 527 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163…169 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151230
Núm. CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Índice Merck: 14,04335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a055cf473ae0f1cb9bd23f0f1f4a97b15c735ad&vid=25153df843d610940378e19eda06194f0f2dfdb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +79.0 to +81.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity