D(+)-Trehalosa, anhidro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (+)-Trehalose, α,α-Trehalose, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol), Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, D-(+)-Trehalose Anhydrous, D-Trehalose
T0832-25G T0832-5G
TCIAT0832-25GEA 70 EUR
TCIAT0832-25G TCIAT0832-5G
D(+)-Trehalosa, anhidro ≥98.0% (por GC)
D(+)-Trehalosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 203 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006628
Núm. CAS: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Índice Merck: 14,09580
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e8e3fba0b7fc3f525a61d47d1037079b58d962e&vid=1d24dfe14c3ec03aee86e38b3b406d9a1dbe81ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +194.0 to +200.0 deg (C=7, H2O)
Solubility in Water almost transparency