Sulfuro de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0176-25ML E0176-100ML
TCIAE0176-25MLEA 41 EUR
TCIAE0176-25ML TCIAE0176-100ML
Sulfuro de dietilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de dietilo
Formula: C₄H₁₀S
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: –104 °C
Densidad: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –10°C
Número MDL: MFCD00009270
Núm. CAS: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
UN: 2375
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&vid=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %