Sulfuro de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetilo sulfuro, DMS
M0431-25ML
M0431-500ML
M0431-100ML
TCIAM0431-25MLEA
21
EUR
TCIAM0431-25ML
TCIAM0431-500ML
TCIAM0431-100ML
Sulfuro de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Sulfuro de dimetilo
Formula:
C₂H₆S MW: 62.14 g/mol Pto. Ebullición: 37°C Pto. de fusión: -98 Pto. de inflamación: –34°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008562 Núm. CAS: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN: 1164 ADR: 3 II Índice Merck: 14,06123 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |