Hidracinio hidróxido 79%
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
H0204-25G H0204-500G
TCIAH0204-25GEA 16 EUR
TCIAH0204-25G TCIAH0204-500G
Hidracinio hidróxido 79%
Hidracinio hidróxido
Formula: NH₂NH₂·H₂O
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00149931
Núm. CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,04771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f1101992294368a1d4792d8d9bc9f78bcc6bec0&vid=5f1101992294368a1d4792d8d9bc9f78bcc6bec0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Potassium iodate Method) 79.0 to 82.0 w/w%
Solubility in Water transparency