N,N-Dimetilformamida ≥99.5% (por GC) para espectrofotometría
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
D0939-500ML D0939-100ML
TCIAD0939-500MLEA 27 EUR
TCIAD0939-500ML TCIAD0939-100ML
N,N-Dimetilformamida ≥99.5% (por GC) para espectrofotometría
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: –61°C
Pto. de inflamación: 60°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 14,03243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=534bcede73214949032949b1b36464729a7dc390&vid=aeafecbaac339073b2aa8a1afc97df165bd6dfd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.9470 to 0.9520 g/mL
Absorbance (270nm) max. 0.80
Absorbance (280nm) max. 0.40