Cesio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86672.180EA 41.58 EUR
86672.180 86672.260
Cesio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cesio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale