3-Mercapto-1,2-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis) matrix for FABMS and liquid SIMS
Proveedor: TCI
Peligro
S0374-1G S0374-10G
TCIAS0374-1GEA 16 EUR
TCIAS0374-1G TCIAS0374-10G
3-Mercapto-1,2-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis) matrix for FABMS and liquid SIMS
3-Mercapto-1,2-propanodiol
Formula: C₃H₈O₂S
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004879
Núm. CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f46c5133b2efbacb997ac8e25a02ab6c07bcdec&vid=8b2fe05c74fe7b4bade838a0a0047e4bcc3d3ff4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 98.0 %