3-Mercapto-1,2-propanodiol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0905-25G T0905-500G T0905-100G
TCIAT0905-25GEA 18 EUR
TCIAT0905-25G TCIAT0905-500G TCIAT0905-100G
3-Mercapto-1,2-propanodiol ≥95.0% (por GC)
3-Mercapto-1,2-propanodiol
Formula: C₃H₈O₂S
Pto. Ebullición: 139°C
Densidad: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004879
Núm. CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&vid=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %