1,1-Di-terc-butoxitrimetilamina ≥98.0% (by total nitrogen basis) for esterification
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1-Bis(1,1-dimetiletoxi)-N,N,N-trimetilamina
D1303-25ML D1303-5ML
TCIAD1303-25MLEA 258 EUR
TCIAD1303-25ML TCIAD1303-5ML
1,1-Di-terc-butoxitrimetilamina ≥98.0% (by total nitrogen basis) for esterification
1,1-Di-terc-butoxitrimetilamina
Formula: C₁₁H₂₅NO₂
MW: 203,32 g/mol
Pto. Ebullición: 57°C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Número MDL: MFCD00015002
Núm. CAS: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ff18009e98f842ee2c06555166a532463408952&vid=f45857cedac8441de1e2c3c05f6ea742ec667397&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid