1,1-Dibutoxitrimetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis) for esterification
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1-Dibutoxytrimethylamine
D1302-25ML D1302-5ML
TCIAD1302-25MLEA 108 EUR
TCIAD1302-25ML TCIAD1302-5ML
1,1-Dibutoxitrimetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis) for esterification
1,1-Dibutoxitrimetilamina
Formula: C₁₁H₂₅NO₂
MW: 203,32 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Densidad: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00015249
Núm. CAS: 18503-90-7
EINECS: 242-387-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78703f4e7e905133a15a4c9f1fcb78862eacfe58&vid=0dfc300e0f3da5d374e4f51e8738b061f6fa2e72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid