Pivalato de clorometilo ≥99.0% (por GC) amino-protecting agent
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
P1012-25G P1012-500G P1012-100G
TCIAP1012-25GEA 19 EUR
TCIAP1012-25G TCIAP1012-500G TCIAP1012-100G
Pivalato de clorometilo ≥99.0% (por GC) amino-protecting agent
Pivalato de clorometilo
Formula: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Densidad: 1,0387 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00000884
Núm. CAS: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f3ee60c5ee88d97dec88aa2be30387ea5292d9&vid=7be9b8f8140e43c2324dd36131cd5d2a28e7ba0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %