3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
M0695-25ML M0695-500ML
TCIAM0695-25MLEA 16 EUR
TCIAM0695-25ML TCIAM0695-500ML
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol ≥98.0% (por GC)
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Pto. Ebullición: 174°C
Pto. de fusión: -50
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044771
Núm. CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&vid=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %