1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3254-1G
B3254-5G
TCIAB3254-1GEA
76
EUR
TCIAB3254-1G
TCIAB3254-5G
1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno
Formula:
C₈H₈BrNO₃ Pto. Ebullición: 170°C |
Número MDL:
MFCD00031363 Núm. CAS: 13288-06-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |