Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
T1262-25G
T1262-250G
TCIAT1262-25GEA
59
EUR
TCIAT1262-25G
TCIAT1262-250G
Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo
Formula:
C₉H₃Cl₃O₃ MW: 265.48 g/mol Pto. Ebullición: 181°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000679 Núm. CAS: 4422-95-1 EINECS: 224-594-8 UN: 3261 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Toluene | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...