Ácido 2,4,5-trifluoro-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2380-25G T2380-5G
TCIAT2380-25GEA 187 EUR
TCIAT2380-25G TCIAT2380-5G
Ácido 2,4,5-trifluoro-4-hidroxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4,5-trifluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₃F₃O₃
MW: 192,09 g/mol
Número MDL: MFCD00800378
Núm. CAS: 116751-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4127110f25670cb379a41ac72f5fdcd9dd37c86&vid=b4127110f25670cb379a41ac72f5fdcd9dd37c86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C