Ácido 4-((Trifluorometil)tio)benzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2390-25G T2390-5G
TCIAT2390-25GEA 189 EUR
TCIAT2390-25G TCIAT2390-5G
Ácido 4-((Trifluorometil)tio)benzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-((Trifluorometil)tio)benzoico
Formula: C₈H₅F₃O₂S
Número MDL: MFCD00040906
Núm. CAS: 330-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1af8e1bef438d80aa8eb3ad982ed285e3bd464a4&vid=1af8e1bef438d80aa8eb3ad982ed285e3bd464a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C