Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
T1344-25G T1344-5G
TCIAT1344-25GEA 398 EUR
TCIAT1344-25G TCIAT1344-5G
Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
Formula: C₈H₄F₃NO₄
Número MDL: MFCD00024509
Núm. CAS: 328-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2432091700eca3df39dab96246a6396bf80b315f&vid=2432091700eca3df39dab96246a6396bf80b315f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C