2-Fluoromesitileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1201-1G M1201-5G
TCIAM1201-1GEA 44 EUR
TCIAM1201-1G TCIAM1201-5G
2-Fluoromesitileno ≥98.0% (por GC)
2-Fluoromesitileno
Formula: C₉H₁₁F
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00052365
Núm. CAS: 392-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9eb1f31ccc58e4047a949e7af5217c2df4ab2baa&vid=9eb1f31ccc58e4047a949e7af5217c2df4ab2baa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %