2-Nitro-9-fluorenona ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-9H-fluoren-9-one
N0202-1G N0202-10G
TCIAN0202-1GEA 43 EUR
TCIAN0202-1G TCIAN0202-10G
2-Nitro-9-fluorenona ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Nitro-9-fluorenona
Formula: C₁₃H₇NO₃
MW: 225,2 g/mol
Pto. Ebullición: 419 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 224,3 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001152
Núm. CAS: 3096-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f5b326e3deaac65ebcd08254a47d3cce8c3a90d&vid=7f5b326e3deaac65ebcd08254a47d3cce8c3a90d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency