pentaceno, purified by sublimation
Proveedor: TCI
P0030-1G P0030-100MG
TCIAP0030-1GEA 242 EUR
TCIAP0030-1G TCIAP0030-100MG
pentaceno, purified by sublimation
pentaceno
Formula: C₂₂H₁₄
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003710
Núm. CAS: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Índice Merck: 14,07107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fcca75eca7c6ca50aaf4678d80c520f67766afd&vid=ec5ca7a202e7d990135e840d8470a6c2d2e00190&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
TOF-MS to pass test