Azufre 1.000 mg/l en agua AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86706.180EA
20.65
EUR
86706.180
86706.260
Azufre 1.000 mg/l en agua AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de azufre
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%