Platino 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86701.260EA
298
EUR
86701.260
86701.180
Platino 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de platino
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%