Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis) good's buffer component for biological research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: BES
B0909-25G B0909-500G
TCIAB0909-25GEA 29 EUR
TCIAB0909-25G TCIAB0909-500G
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis) good's buffer component for biological research
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico
Formula: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213.25 g/mol
Pto. Ebullición: 405
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007533
Núm. CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f8cf2e325ff4de0f5a283ce13b3d389d367d7c9&vid=370ad96b69774a291df234349a5ee866ff61a165&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.15 (1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency