Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for determination of SH groups
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 3,3'-ditiobis(6-nitrobenzoico)
D0944-1G D0944-25G D0944-5G
TCIAD0944-1GEA 18 EUR
TCIAD0944-1G TCIAD0944-25G TCIAD0944-5G
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for determination of SH groups
Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (Reactivo de Ellman)
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396,36 g/mol
Pto. de fusión: 240…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007140
Núm. CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Índice Merck: 14,03551
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfbe9808c3b09107460c79491cc6aed807397053&vid=d38ba17ab0def6bd27da9d0a8d722876da8eb746&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (E1%1cm) max. 5.0 (412.0 nm, buffer sol. pH7.0 phosphate)